Merck
QBD10304
Sigma-Aldrich
m-dPEG®24-NHS ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H103NO28
Masa cząsteczkowa:
1214.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C54H103NO28/c1-59-6-7-61-10-11-63-14-15-65-18-19-67-22-23-69-26-27-71-30-31-73-34-35-75-38-39-77-42-43-79-46-47-81-50-51-82-49-48-80-45-44-78-41-40-76-37-36-74-33-32-72-29-28-70-25-24-68-21-20-66-17-16-64-13-12-62-9-8-60-5-4-54(58)83-55-52(56)2-3-53(55
Klucz InChI
VACCUKVGLYJBJU-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Seria produktów estrowych m-986924-NHS zapewnia różnorodne środki do modyfikacji małych cząsteczek, peptydów, białek i funkcjonalizowanych powierzchni (metali, szkła i innych). Cząsteczki 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończone metoksy są hydrofilowe i nieimmunogenne o dokładnej długości. Liczba po 9869 to określona liczba powtarzających się jednostek w łańcuchu liniowym. Modyfikacja odczynnikami m-9869 może poprawić rozpuszczalność w wodzie, zwiększyć objętość hydrodynamiczną, wyeliminować lub zmniejszyć niespecyficzne wiązanie, chronić peptydy i białka przed proteolizą, zmniejszyć lub wyeliminować immunogenność oraz zwiększyć okres półtrwania w surowicy in vivo. Ester m-986924-NHS(N-hydroksysukcynimid) reaguje z aminami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)