Merck
QBD11305
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-acid
Wybierz wielkość
100 MG
2410,00 zł
1000 MG
9040,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2410,00 zł
1000 MG
9040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C102H204N2O51
Masa cząsteczkowa:
2274.69
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C102H204N2O51/c103-3-7-110-11-15-114-19-23-118-27-31-122-35-39-126-43-47-130-51-55-134-59-63-138-67-71-142-75-79-146-83-87-150-91-95-154-99-97-152-93-89-148-85-81-144-77-73-140-69-65-136-61-57-132-53-49-128-45-41-124-37-33-120-29-25-116-21-17-112-13-9-
Klucz InChI
FCQAQQLROKWRBB-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Amino-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-kwas może być użyty do wprowadzenia hydrofilowego dPEG poprzez reakcję z aminą lub karboksylem.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)