Przejdź do
C2374
Cyclo-Gly-Pro
≥98% (GC/HPLC)
Synonim(y):
(S)-3,6-Dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine, Glycyl-L-proline lactam, cyclo-GP, cyclo-Glycyl-L-Proline, cyclo-L-prolylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC/HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)C2CCCN12
InChI
1S/C7H10N2O2/c10-6-4-8-7(11)5-2-1-3-9(5)6/h5H,1-4H2,(H,8,11)
InChI key
OWOHLURDBZHNGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound, an endogenous diketopiperazine, which enhances memory. In the animal model of PD, the compound improved functional recovery when administered after the onset of dyskinesia. It appears that the compound recovery function may result from non-proliferative neurogenesis that results from the inhibition of apoptosis of stem cells and/or the promotion of neuronal-orientated proliferation in the SVZ (subventricular zone).
Cyclo-Gly-Pro is a neuro-protective compound.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3502G3002G5149
assay
≥98% (GC/HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)