Merck
QBD10211
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-NHS ester
Synonim(y):
4,7,10,13-tetraoksatetradekanian 2,5-diokso-1-pirolidynylu, Eter metylowy glikolu trietylenowego 2-(sukcynimidoksykarbonylo)eter etylowy, Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
611,00 zł
1000 MG
2290,00 zł
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
611,00 zł
1000 MG
2290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(N1OC(CCOCCOCCOCCOC)=O)=O
InChI
1S/C14H23NO8/c1-19-6-7-21-10-11-22-9-8-20-5-4-14(18)23-15-12(16)2-3-13(15)17/h2-11H2,1H3
Klucz InChI
MAYFFZZPEREGBQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester m-98694-NHS zapewnia różnorodne środki do modyfikacji małych cząsteczek, peptydów, białek i funkcjonalizowanych powierzchni (metali, szkła i innych). Cząsteczki 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończone metoksy są hydrofilowe i nieimmunogenne o dokładnej długości. Modyfikacja odczynnikami m-9869 może poprawić rozpuszczalność w wodzie, zwiększyć objętość hydrodynamiczną, wyeliminować lub zmniejszyć niespecyficzne wiązanie, chronić peptydy i białka przed proteolizą, zmniejszyć lub wyeliminować immunogenność oraz zwiększyć okres półtrwania w surowicy in vivo. Ester m-98694-NHS(N-hydroksysukcynoimid) reaguje z aminami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)