910813
mPEG24-NHS
Synonim(y):
Methoxypolyethylene glycol acetic acid N-succinimidyl ester, mPEG NHS
About This Item
Polecane produkty
Próba
95% (HPLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,250 (by NMR)
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
kolor
white to off-white
Ω-koniec
NHS ester
α-koniec
methoxy
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Produkty
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.