Merck
P8454
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid
70% in H2O
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
70% in H2O
zanieczyszczenia
≤5% n-butanol (w/v)
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9)
Klucz InChI
MGNVWUDMMXZUDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)