Kluczowe dokumenty
WPB01364WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
118 mL capacity(4 oz)
Synonim(y):
stojąca torba na próbki, worek do pobierania próbek
Wybierz wielkość
500 EA
647,00 zł
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
647,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01364WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm
pojemność
118 mL × 4 oz
118 mL capacity(4 oz)
Opis ogólny
Torba Stand-Up znacznie ułatwia przenoszenie i testowanie próbek, ponieważ daje użytkownikom możliwość wykonywania ważnych funkcji laboratoryjnych obiema rękami, ponieważ torba będzie stać całkowicie samodzielnie. Do utrzymania torby w pozycji pionowej nie jest potrzebny żaden stojak ani inny uchwyt. Po umieszczeniu próbki w środku, specjalne dno z fałdami spłaszcza się, umożliwiając torbie samodzielne stanie. Działa tak samo jak zlewka lub butelka, jednak kosztuje mniej, jest sterylizowany, nie pęka i zajmuje tylko ułamek miejsca do przechowywania w porównaniu z innymi pojemnikami.
Biały pasek do pisania sprawia, że identyfikacja próbki jest łatwiejsza i wygodniejsza. Łatwo jest pisać na tym białym pasku za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub flamastra. Papierowe wykończenie praktycznie eliminuje rozmazywanie tuszu i zapewnia powierzchnię, na której można używać różnych przyborów do pisania.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you let me know the size and weight of a box of 500 4-oz whirlpaks?
    1 answer
    1. The weight of the box is 3.25lb (1.47kg). The package dimensions are 9 x 7 x 7 in (22.86 x 17.78 x 17.78cm).