Przejdź do
56437
(S)-3-Pyrrolidinol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-3-Hydroxypyrrolidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5376132
Assay:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
1290,00 zł
Cena katalogowa1720,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
refractive index
n20/D 1.490
density
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7435476893695889
description
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
description
98%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.490
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.533
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −32±2°, neat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)