Merck
P5501
Sigma-Aldrich
Methyl 4-phenylbenzoate
Synonim(y):
4-Phenylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14(15)13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Klucz InChI
GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... BAD(572)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)