P51478
Propionic anhydride
97%
Synonim(y):
Propanoic anhydride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 57.7 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
545 °F
granice wybuchowości
11.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
tw
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: decomposes (when in contact with water)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter