Przejdź do
A211850
DMT-2′O-MOE-rA(bz) Phosphoramidite
Synonim(y):
5′-Dimethoxytrityl-N6-Benzoyl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)adenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C50H58N7O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
932.01
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
4470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3. It is an adenosine analog.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T211850C111000A111060
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
form
-
form
powder or granules
form
powder or granules
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)