NCXSEPE75
Silver Nanospheres
75 nm, Econix, 5 mg/mL in water, PVP 40 kDa (Polymer)
About This Item
Polecane produkty
Postać
nanospheres
stężenie
5 mg/mL in water
wielkość cząstki
75 nm
Zastosowanie
Our Econix materials are PVP (40 kD polyvinylpyrrolidone) coated high concentration, unagglomerated silver nanospheres. The PVP coating enhances stability Econix silver nanospheres. The Econix materials are well suited for application requiring larger quantities.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.