Kluczowe dokumenty
NCXAGPD50
Sigma-Aldrich
Silver Nanospheres
50 nm, NanoXact, Dried, PVP 40 kDa (Polymer), powder
Wybierz wielkość
1 MG
571,00 zł
5 MG
2150,00 zł
10 MG
3570,00 zł
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
571,00 zł
5 MG
2150,00 zł
10 MG
3570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanospheres
powder
opakowanie
pkg of SKU size by silver mass
wielkość cząstki
50 nm
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po detekcję molekularną, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w elektronice i fotowoltaice oraz w spektroskopii Ramana ze wzmocnieniem powierzchniowym (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nasze materiały NanoXact to precyzyjnie zaprojektowane, nieaglomerowane nanosfery srebra o wąskim rozkładzie wielkości (CV <15% dla rozmiarów 30-200 nm, <20% dla 20 nm i <25% dla rozmiarów 5 i 10 nm). Nanosfery te zawierają PVP (poliwinylopirolidon 40 kD) jako substancję pomocniczą. PVP zwiększa stabilność i dyspergowalność nanosfer srebra NanpXact. Są one redyspergowalne w różnych rozpuszczalnikach polarnych, takich jak woda, alkohole, DMF i DMSO. Wykazują średnią dyspergowalność w chloroformie i niską dyspergowalność w dichlorometanie.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-25C w suchym miejscu. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Product of nanoComposix, Inc.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Questions
  1. Does this material contain any organic substance on the surface of silver nanoparticles? Please explain.
    1 answer
    1. The particle surface comprises polyvinylpyrrolidone with a molecular weight of 40 kDa. The polyvinylpyrrolidone concentration is 90% of the particles by mass, and the silver concentration is 10% by mass.