Merck
N4207
Sigma-Aldrich
1-Naphthylacetonitrile
97%
Synonim(y):
1-Naphthaleneacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6192 (lit.)
bp
191-194 °C/18 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
Klucz InChI
OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alina Plenis et al.
Chromatographia, 76(5-6), 255-265 (2013-03-14)
A new liquid chromatographic (LC) method for simultaneous determination of lidocaine hydrochloride (LH) and tribenoside (TR) along with their related compounds in pharmaceutical preparations is described. Satisfactory LC separation of all analytes after the liquid-liquid extraction (LLE) procedure with ethanol