Merck
795089
Sigma-Aldrich
Biliverdine-d4
≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H30D4N4O6
Masa cząsteczkowa:
586.67
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥70 atom % D
Próba
≥90% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C(/C([2H])=C(N1)/C(C)=C(C=C([2H])[2H])C1=O)=N/2)=C(CCC(O)=O)C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C([2H])=C4C(C=C)=C(C)C(N/4)=O)N3
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15-/i2D2,13D,14D
Klucz InChI
QBUVFDKTZJNUPP-GXAVDCJZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3