Merck
N22657
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CO2C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.12
Beilstein:
658785
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
120 °C/12 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
Klucz InChI
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)