Merck
N17734
Sigma-Aldrich
6-Nitroindoline
97%
Synonim(y):
6-Nitro-2,3-dihydroindole, NSC 80658
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
67-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2CCNc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
Klucz InChI
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of 2-[(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)methyl]melatonin analogs as novel MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Reactant for synthesis of isoindigo and azaisoindigo glycosides as anticancer agents
  • Reactant for preparation of arylfurancarboxamides with Nav1.8 voltage-gated Na channel blocking/analgesic activities
  • Reactant for preparation of bicyclic benzamides as 5-HT1 receptor agonists
  • Reactant for preparation of antiarrhythmic benzopyrans
  • Reactant for preparation of 5-HT2C/2B receptor antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)