Przejdź do
214280
2-Amino-4-methylbenzonitrile
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
206,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-020-0
MDL number:
Assay:
97%
206,25 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
92-95 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(C#N)c(N)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-4-methylbenzonitrile was used in the synthesis of:
  • 7-methyl-4-(phenylamino)quinazoline-2(1H)-selone
  • racemic aminoquinolines, potential acetylcholinesterase (AChE) inhibitors
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)