Merck
MT51350046
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 6 x 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
sterylność
non-sterile
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350046
pojemność
6 x 250 mL
pH
9.21
Opis ogólny
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3