MT30014096
Elektroda Mettler-Toledo 1388 Expert Pro-ISM
ideal for use in suspensions
Synonim(y):
Elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, elektroda kombinowana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEEK shaft
glass, U membrane
opis
BNC/Cinch (RCA) connector.
Reference electrolyte XEROLYT™ Polymer
Reference system ARGENTHAL™
With ISM
designed for use with SevenCompact™ 220, SevenGo Duo pro™ SG68, SG78 and SG98 and SevenGo Duo™ SG23
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30014096
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
dł. kabla
1.8 m
zakres pH
0-14
Opis ogólny
Idealna do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do emulsji, zawiesin, ścieków i roztworów zawierających białka i siarczki.
Elektroda 1388 Expert Pro-ISM została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Drobnoporowate złącze ceramiczne stosowane w konwencjonalnych elektrodach może łatwo ulec zanieczyszczeniu w krytycznych mediach, takich jak zawiesiny i ścieki. Natomiast elektroda 1388 Expert Pro-ISM ze stałym elektrolitem polimerowym nie wymaga żadnego złącza. W rezultacie czujniki te są szczególnie niewrażliwe na zanieczyszczenia.
Elektroda odniesienia w tych czujnikach jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium za pomocą dwóch otwartych złączy, dlatego nie ma złącza do zablokowania. Ponadto, wysokiej jakości wałek z tworzywa sztucznego (PEEK) zapewnia wysoki poziom odporności chemicznej i wytrzymałości. Żywotność i dokładność pomiaru są dodatkowo poprawione dzięki systemowi referencyjnemu 1161, który zmniejsza utratę chlorku srebra z przewodu referencyjnego przy różnych temperaturach próbki.
Mierniki Mettler Toledo mają możliwość automatycznego rozpoznawania czujników ISM po podłączeniu, przesyłania danych kalibracyjnych do i z czujnika itp.
- Inteligentne zarządzanie czujnikami(8152)
- Wałek z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (PEEK)
- Elektrolit polimerowy 8154
- Otwarte złącze
- 1161 odniesienie
- Zintegrowany czujnik temperatury
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)