Merck
M9408
Sigma-Aldrich
3′-Methoxyacetophenone
97%
Synonim(y):
3-Acetylanisole
Wybierz wielkość
25 G
131,00 zł
100 G
289,80 zł
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
131,00 zł
100 G
289,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
878552
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
239-241 °C (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Karaźniewicz-Łada et al.
Journal of clinical pharmacology, 54(8), 874-880 (2014-05-02)
An extensive investigation on pharmacokinetics of clopidogrel and its metabolites as well as pharmacodynamics of the drug was performed in patients with cardiovascular disease carrying various alleles coding CYP2C19 isoenzyme. The influence of non-genetic factors on the clopidogrel response was