Przejdź do
328103
3′-Hydroxyacetophenone
≥99%
Synonim(y):
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-494-0
Beilstein/REAXYS Number:
2040676
MDL number:
Assay:
≥99%
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
bp
296 °C (lit.)
mp
90-95 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
General description
3′-Hydroxyacetophenone is an hydroxy-substituted alkyl phenyl ketone.
Application
3′-Hydroxyacetophenone was used in synthesis of enantiopure (-)-rivastigmine. It was also used in preparation of building block for synthesis of dendritic compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1880198837278564
description
≥99%
description
97%
description
analytical standard
description
99%
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
90-95 °C (lit.)
mp
90-95 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.), 107-110 °C
mp
109-111 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
296 °C (lit.)
bp
296 °C (lit.)
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
-
functional group
ketone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3′-Hydroxyacetophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
247.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
119.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)