Merck
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
98%
Wybierz wielkość
100 G
343,00 zł
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
343,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
274-275 °C (lit.)
mp
82-84 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)