Merck
M84429
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.18
Beilstein:
113857
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
powder
mp
135-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3