Merck
M48309
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-heptanol, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)CH(OH)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
tw
98-99 °C/75 mmHg (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)C(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-4-6-7(3)8(9)5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen T Ferguson et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 2) (2020-01-05)
In eusocial ants, aggressive behaviors require the ability to discriminate between chemical signatures such as cuticular hydrocarbons that distinguish nestmate friends from non-nestmate foes. It has been suggested that a mismatch between a chemical signature (label) and the internal, neuronal