Merck
M073000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
Synonim(y):
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.41
Beilstein:
3590103
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Klucz InChI
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
119.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)