Merck
LG30K
Sigma-Aldrich
PLGA microspheres
30 μm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
pellets
średnia średnica
30 μm
Opis ogólny
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/gTo re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Zastosowanie
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
Informacje prawne
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.