Kluczowe dokumenty
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidizer 0.02M
Synonim(y):
Oxidizer
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
opakowanie
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
stężenie
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
kolor
clear brownish, solution
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)