Kluczowe dokumenty
L040150
Sigma-Aldrich
Cap 1
Synonim(y):
Cap A
Wybierz wielkość
2.5 L
906,00 zł
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 L
906,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
warunki przechowywania
dry at room temperature
metody
DNA synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
przydatność
conforms to structure (GC, Formulation)
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Cap 1 solution consists of n-methylimidazole, lutidine, and acetonitrile (ACN).
Zastosowanie
Cap 1 is suitable for use after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Działania biochem./fizjol.
Cap 1 solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4