Merck
JRD0870
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Wybierz wielkość
1 G
550,00 zł
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
N#CCC(C1=CC=CC=C1OC)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
VJOMMMVJTFRJAT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)