Przejdź do
901941
Thiol poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
Thiol-PEG-b-PLGA, Thiol-PEG-PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H7SO(C2H4O)nC2H4O[(C2H2O2)x(C3H4O2)y]m
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
51171641
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Identity: Conforms to structure
form
powder
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
mol wt
PEG Mn 4000-6000  g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR), PLGA average Mn 15,000
color
white
storage temp.
−20°C
Application
Thiol poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide) is a thiol-functionalized, biocompatible, amphiphilic block copolymer. Due to its self-assembling properties, this material can be used in the formation of nanoparticles for drug delivery. Additionally, due to the thiol-functionalization of the PEG block, this material can be used to rapidly covalently conjugate biomolecules, API, or targeting ligands. Potential uses include the targeted and/or controlled release of cancer drugs, anti-inflammatory drugs, antibiotics, or anaesthetic agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
925462900951900921
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
description
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50
form
powder
form
-
form
chunks
form
crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feed ratio
lactide:glycolide 50:50, lactide:glycolide 50:50±5 (by NMR)
feed ratio
50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR), lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
description
Identity: Conforms to structure
description
-
description
-
description
-
mol wt
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR), PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, PEG Mn 4000-6000  g/mol (by NMR)
mol wt
PLGA Mn 12000-18000 g/mol, PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR), PLGA average Mn 15,000, PEG average Mn 5,000
mol wt
PLGA Mn 10,000, PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)