Merck
JKA4076
Sigma-Aldrich
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 3,500
Wybierz wielkość
1 G
1000,00 zł
1000,00 zł
Cena katalogowa2000,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
1000,00 zł
Cena katalogowa2000,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Vinyl sulfone-PEG3500-Vinyl sulfone,
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Aktywowane pochodne PEG mogą być wykorzystywane do modyfikacji peptydów, białek lub w innych zastosowaniach biokoniugacji. Materiały PEGylowane znalazły szerokie zastosowanie w systemach dostarczania leków, wirusologii i immunologii, ponieważ włączenie PEG poprawia właściwości farmakologiczne, takie jak zwiększona rozpuszczalność w wodzie, zwiększona odporność na degradację (hydroliza białek), wydłużony okres półtrwania w obiegu i zmniejszona antygenowość. Oprócz PEGylacji, aktywowane pochodne PEG mogą być również wykorzystywane do tworzenia sieci do zastosowań w inżynierii tkankowej lub dostarczaniu leków, w zależności od architektury i reaktywności.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)