8arm PEG Vinylsulfone. Sieciuje w hydrożele. VS reaguje z wolnymi grupami tiolowymi w buforze wodnym o pH 6,5 ~ 8,5 w temperaturze pokojowej. 8ARM(TP)-PEG z rdzeniem tripentaerytrytolowym ma niższą polidyspersyjność i wyższą dokładność masy cząsteczkowej w porównaniu z ogólnym 8ARM-PEG z rdzeniem heksaglicerynowym.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value