Merck
JKA13008
Sigma-Aldrich
mPEG7-Acrylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2OCOCHCH2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)