For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
408298
Di(ethylene glycol) ethyl ether acrylate
technical grade, contains 1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Akrylan karbitolu
Wybierz wielkość
400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
400,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
≥ 85.0%
Formularz
liquid
zawiera
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-9(10)13-8-7-12-6-5-11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Klucz InChI
FTALTLPZDVFJSS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?