Merck
JKA13006
Sigma-Aldrich
mPEG12-Acrylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2OCOCHCH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Monodisperse PEG. It can react with amine and thiol.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3