Merck
I15807
Sigma-Aldrich
Isochroman
99%
Wybierz wielkość
25 G
618,00 zł
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
618,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2CO1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4H,5-7H2
Klucz InChI
HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shah-Iram Niaz et al.
Natural product research, 33(9), 1262-1268 (2018-05-05)
Seven polyketides, including two new isochromanes, penisochromanes A and B (1 and 2), as well as five known compounds were obtained from an ascidian-derived fungus Penicillium sp. 4829. Their structures were identified by extensive spectroscopic analyses. The structures of compounds
Justin P Cole et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(31), 13573-13581 (2020-07-15)
The Birch reduction is a powerful synthetic methodology that uses solvated electrons to convert inert arenes to 1,4-cyclohexadienes-valuable intermediates for building molecular complexity. Birch reductions traditionally employ alkali metals dissolved in ammonia to produce a solvated electron for the reduction
Samantha E Yohn et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 135, 217-226 (2015-05-30)
Mesolimbic dopamine (DA), particularly in the nucleus accumbens, is a critical component of the brain circuitry involved in behavioral activation and effort-related processes. Although much is known about the characteristics of DA D2 receptor antagonism on effort-related choice behavior, less