Merck
H9605
Sigma-Aldrich
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
Beilstein:
2048996
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
130-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34
InChI
1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2
Klucz InChI
MBAIEZXRGAOPKH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Important intermediate for the synthesis of polycyclic hydrocarbons.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 111, 4285-4285 (1989)
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 12), 3086-3088 (1996-12-15)
In 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene, C16H16, the unsaturated rings lie essentially in a plane, the r.m.s. deviation of the atoms defining this plane form the best-fit plane being 0.006 (2) A. The saturated rings are substantially non-planar, but the character of the non-planarity