Merck
H48107
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Nitro-5-hydroksybenzaldehyd, 3-Formylo-4-nitrofenol, 3-hydroksy-6-nitrobenzaldehyd, 5-hydroksy-2-nitrobenzaldehyd
Wybierz wielkość
5 G
235,50 zł
25 G
645,00 zł
235,50 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
235,50 zł
25 G
645,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
Beilstein:
1910196
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
235,50 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
165-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
Klucz InChI
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1