Przejdź do
420069
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
6-Nitroveratryl chloroformate, 6-Nitroveratryloxycarbonyl chloride, NVOC chloride, NVOC-Cl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO2CH2C6H2(OCH3)2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2389168
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
mp
125 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
chloro, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI key
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate (NVOC-Cl) is a photolabile protecting reagent, commonly used in peptide or nucleotide synthesis to protect amines and hydroxyl groups. General applications are:
  • Preparation of inactive, caged protein conjugates which can be activated by irradiating near-ultraviolet light.
  • Solid-phase synthesis of base-sensitive S-acylthioethyl (SATE)-prooligonucleotides.
  • Modification of surface properties by introducing photocleavable NVOC moiety into chitosan to control cell attachment.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23184392847242306
description
97%
description
BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
description
98%
description
97%
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
97%
functional group
chloro, nitro
functional group
Fmoc
functional group
nitro, hydroxyl
functional group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
mp
145-148 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)