Merck
H31328
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-9-fluorenone
98%
Synonim(y):
NSC 22835
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
zanieczyszczenia
<20% 2-fluoro-9-fluorenone
mp
204-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H8O2/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7,14H
Klucz InChI
GXUBPHMYNSICJC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • One-pot synthesis of aryl substituted aurones
  • Studies to tune HOMO-LUMO levels of 9-fluorenone scaffolds
  • O-methylation for synthesis of second-generation light driven rotary molecular motors
  • Reactions with aluminum, gallium compounds, and methylquinolines
  • Synthesis of acridinyl- and fluorenylidenehydrazido calixarenes
  • Acetylation for synthesis of acetates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rozanna Avagyan et al.
Talanta, 165, 702-708 (2017-02-06)
Up until now, the methods used for determination of hydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons in air particulate samples have been target methods, only determining compounds with available reference standards. In this present study, a combined target and suspect screening strategy for
Rozanna Avagyan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(16), 4523-4534 (2015-05-04)
A simple and fast method for analysis of hydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons using pressurized liquid extraction and high performance liquid chromatography utilizing photoionization tandem mass spectrometry was developed. Simultaneous separation and determination of nine hydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons and two