Przejdź do
F1557
9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
339,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-311-9
Beilstein/REAXYS Number:
2694801
MDL number:
Assay:
97%
339,00 zł
Cena katalogowa452,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
225-227 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI key
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)