Kluczowe dokumenty
GF95001757
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonim(y):
EK307170
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 950-017-57
Długość
200 mm
grubość ścianki
0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)