GF91624103
Carbon
foil, 12mm disks, thickness 1.0mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000432, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.95%
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 916-241-03
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar dysku × grubość
12 mm × 0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N