GF05319468
Carbon
foil, 8mm disks, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000305, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 053-194-68
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar dysku × grubość
8 mm × 0.2 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N