Key Documents
GF86879738
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, length 50 mm, 1.3 mm diameter, temper as drawn
Synonim(y):
PT047913
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 868-797-38
Długość
50 mm
średnica
1.3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com