Kluczowe dokumenty
GF11736020
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
100mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
PT027200
Wybierz wielkość
1 EA
3770,00 zł
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 117-360-20
dł. × grubość
100 mm × 0.13 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.56 mm × 0.30 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)