Kluczowe dokumenty
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
Synonim(y):
AU067920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 861-760-86
Długość
25 mm
średnica
3.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)