Przejdź do zawartości
326429
Copper
wire, diam. 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: copper
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
10 m (approximately 4.4 g)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)