Key Documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonim(y):
FE506020
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 770-193-85
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
850 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)